Merck
すべての画像(12)
主要文書
安全性情報
ZRB1449
Sigma-Aldrich
抗iNOS(NOSII)抗体 クローン2G17 ZooMAb®ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
EC:1.14.13.39, MAC-NOS, NOSタイプII, ペプチジル-システインS-ニトロシラーゼNOS2, マクロファージNOS, 一酸化窒素シンターゼ(誘導型), 誘導型NOS, 誘導型NOシンターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2G17, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 130.58 kDa
observed mol wt 125 kDa
化学種の反応性
rat, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Nos2(18126)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン2G17は、iNOS(NOSII)を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。N末端領域における最初の130アミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
マウス誘導型一酸化窒素合成酵素(iNOS)における最初の130アミノ酸に相当するGST/Hisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、リポポリサッカライドを処理したRAW 264.7細胞中のiNOS(NOSII)を検出できます。
免疫組織染色:希釈倍率1:1,000で使用、マウス結腸組織片のiNOS(NOSII)を検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:アフィニティ結合アッセイにおいて、この抗体は、組換えマウスiNOS(NOSII)タンパク質フラグメントにKD値1.68 x 10^(-9)で結合した。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください
抗iNOS(NOSII) クローン2G17 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1449)は、iNOS(NOSII)を特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体で、アフィニティ結合アッセイ、免疫細胞染色、免疫組織染色およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
一酸化窒素シンターゼ(誘導型)(UniProt:P29477、別名:EC:1.14.13.39、誘導型NOシンターゼ、誘導型NOS、iNOS、マクロファージNOS、MAC-NOS、NOSタイプII、ペプチジル-システインS-ニトロシラーゼNOS2)は、マウスの動物種においてNos2(別名:Inosl)遺伝子(Gene ID:18126)によってコードされています。一酸化窒素シンターゼ(nNOS、iNOS、eNOS)は、一酸化窒素(•NO)合成速度、Ca2+依存性、シトクロムc減少およびNADPH利用が異なる単一ポリペプチドです。NOSアイソフォームは、それらの触媒活性のために、異なる3つのドメイン、すなわち(a)レダクターゼドメイン、(b)カルモジュリン結合ドメインおよび(c)オキシゲナーゼドメインを必要とします。レダクターゼドメインは、FADおよびFMN部分を有します。オキシゲナーゼドメイン(ヘム、テトラヒドロビオプテリンおよびアルギニン結合部位を有します)は、L-アルギニンのシトルリンおよび•NOへの変換を触媒します。•NO合成の最大速度は、電子をヘムドメインに送達するレダクターゼドメインの固有の最大能力によってもたらされます。 iNOSは種々の細胞に発現し、主に細胞質中に局在します。iNOSは非常に低いCa2+濃度でカルモジュリンと強固に結合するため、その酵素活性は細胞内Ca2+濃度の変化に影響されません。誘導型NOSの完全なCa2+非依存性には、カルモジュリン結合モチーフおよびフラビンタンパク質ドメインの両方とカルモジュリンとの相互作用を必要とします。この特性は、•NOの持続的放出を確保する上で重要です。iNOSは、TNF-α、IL-1、IL-2、IL-6およびγ-IFNといったメディエーターによって誘導されたときに大量の•NOを産生できます。iNOSによって放出される•NOの量はナノモル濃度範囲となります。iNOSによって誘導される•NO放出は、感染に対するマクロファージによる反応において重要な役割を担っており、•NOはエフェクター分子として作用して、浸潤微生物を殺します。この毒性作用は、高反応性の窒素および酸素中間体の産生を介して得られます。iNOSの誘導は、腫瘍増殖をもたらす、腫瘍部位への血流量増加に関係しています。がん細胞に対する•NOの細胞毒性作用も報告されています。iNOSの過剰発現は、敗血症性ショックを含む複数の病変に関係し、感染応答性の•NO過剰産生によって、重篤な血圧降下およびそれに続く複数器官の機能低下に至ります。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25 μLで溶解後、0.3 mg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、私たちの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ZRB1449-25UL:
ZRB1449-4X25UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.