Merck
すべての画像(14)
主要文書
安全性情報
ZRB1493
Sigma-Aldrich
抗Nrf2抗体 クローン5B20 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
HEBP1, NF-E2関連因子2, NFE2関連因子2, 核因子, 核因子赤芽球2関連因子2, 赤芽球由来2様2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5B20, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 67.83 kDa
observed mol wt 80 kDa
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NFE2L2(4780)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン5B20は、Nrf2を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端領域に由来する15個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒト核因子赤芽球2関連因子2(Nrf2)のC末端領域に由来する15個のアミノ酸に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒトの胆嚢および子宮頚がんの組織切片のNrf2を検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、MG132で処理したHeLa細胞のNrf2を検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗Nrf2 クローン5B20 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1493)は、Nrf2(NFE2関連因子2)を特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
核因子赤芽球2関連因子2(UniProt:Q16236、別名:NF-E2関連因子2、NFE2関連因子2、Nrf-2、HEBP1、核因子赤芽球由来2様2)は、ヒトNFE2L2(別名:NRF2)遺伝子(Gene ID:4780)によってコードされています。Nrf2は、低分子Mafタンパク質とヘテロ二量体を形成する、キャップnカラー構造を持つ塩基領域ロイシンジッパー転写因子です。細胞の酸化ストレスや求電子剤への適応に関与します。Nrf2は、標的遺伝子のプロモーター領域にある抗酸化反応(ARE)因子に結合し、還元型グルタチオン(GSH)の合成、酸化されたタンパク質チオールの修復、活性酸素種の捕捉、薬物代謝に関与する細胞保護遺伝子群を誘導します。Nrf2はストレスフリー条件で細胞質に存在しますが、求電子剤による誘導で核に移動します。通常の非ストレス条件下では、Cul3-Rbx1のユビキチン化とプロテアソームによる分解を介して、Keap-1依存的に速やかに代謝が回転します。酸化ストレスに応答したプロテインキナーゼCによるSer40のリン酸化により、Nrf2はKeap1から解離し、Nrf2の核内への移動が促進されます。Nrf2は広く発現しており、特に肝臓、骨格筋、胃腸の内腔細胞、気管支と肺胞の内層、尿細管、次いで心臓、脾臓、精巣、脳で高い発現を示します。Nrf2は、Keap1またはNrf2遺伝子の体細胞変異により多くの腫瘍で恒常的に増加しています。Nrf2を過剰発現している腫瘍では、化学療法薬に対する抵抗性が増大し、増殖が加速します。メルクの独自技術で生成したこのZooMAb®リコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(Ref.: Hayes, JD., and Ashford, MLJ (2012).Cell Metab.16(2): 139-141).
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、0.3 mg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
ZRB1493-4X25UL:
ZRB1493-25UL:
試験成績書(COA)