Merck
すべての画像(9)
主要文書
安全性情報
ZRB1501
Sigma-Aldrich
抗PEDF(SERPINF1)抗体 クローン2C16 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
EPC-1, PEDF, 細胞増殖誘導遺伝子35タンパク質, 色素上皮由来因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2C16, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 46.31 kDa
observed mol wt ~46 kDa
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SERPINF1(5176)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン2C16は、色素上皮由来因子(PEDF)を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。
免疫原
ヒト色素上皮由来因子(PEDF)のC末端側半分に由来する152個のアミノ酸に対応するGST/Hisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
アフィニティ結合アッセイ: この抗体は、PEDFと結合し、KD値は8.1 x 10^(-9) でした。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:1,000で使用、ヒト腎臓組織切片のPEDF(SERPIN F1)を検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗PEDF(セルピンF1) クローン2C16 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1501)は、PEDFを特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、アフィニティ結合アッセイ、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
色素上皮由来因子(UniProt:P36955、別名:PEDF、細胞増殖誘導遺伝子35タンパク質、EPC-1、セルピンF1)は、ヒトセルピンF1(別名:PEDF)遺伝子(Gene ID:5176)によってコードされています。セルピンF1は単量体分泌タンパク質であり、シグナルペプチド(aa 1-19)を用いて合成され、その後シグナルペプチドが切断されて成熟型となります。セルピンF1は、網膜色素上皮、線維芽細胞、乳腺上皮、脂肪細胞、肝細胞、骨芽細胞などの複数の細胞で合成されます。網膜色素上皮細胞および血漿に豊富に存在します。神経栄養活性を示し、網膜芽細胞腫細胞で広域にニューロン分化を誘導します。セルピンF1のN末端(aa 44-121)は神経突起伸長誘導活性を示し、C末端露出ループ(aa 382-418)はセルピン活性の発揮に不可欠であると報告されています。またセルピンF1は、血管新生を強力に阻害します。セルピンF1は、3つのβシート、8~10個のαヘリックス、およびC末端反応中心ループを有します。細胞内で、セルピンF1のSer227がプロテインキナーゼAによりリン酸化され、これにより抗血管新生活性が増強します。細胞外では、セルピンF1のセリン24とセリン114がカゼインキナーゼ2によりリン酸化され、これがセルピンF1の神経栄養活性を促進します。セルピンF1遺伝子の変異は、低骨量、骨の脆弱性、軽度外傷後の易骨折性を特徴とする骨形成不全症6型を引き起こすことが示されています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、0.03 mg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1501-4X25UL:
ZRB1501-25UL:
試験成績書(COA)