Merck
すべての画像(18)
主要文書
安全性情報
ZRB1581
Sigma-Aldrich
抗p14ARF抗体 クローン4F19 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
ARF, Alternative reading frame, p14ARF, サイクリン依存性キナーゼ阻害剤2A, 腫瘍抑制因子ARF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4F19, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 13.9 kDa
observed mol wt ~38 kDa (GST-tagged recombinant protein)
化学種の反応性
mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDKN2A(1029)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン4F19は、p14ARFを特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。
免疫原
GST/Hisタグ付き全長リコンビナント・ヒト腫瘍抑制因子ARF
アプリケーション
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HeLa、A431、およびNIH3T3細胞のp14ARFを検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト精巣脳組織切片のp14ARFを検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:この抗体は、ヒト・リコンビナントp14ARFと結合し、KD値は2.0 x 10^(-7)でした。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗p14ARF クローン4F19 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1581)は、p14ARFを特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、アフィニティ結合アッセイ、免疫細胞染色、免疫組織染色、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
腫瘍抑制因子ARF(UniProt:Q8N726、別名:Alternative reading frame、ARF、サイクリン依存性キナーゼ阻害剤2A、p14ARF)は、ヒトCDKN2A(別名:CDKN2、MLM)遺伝子(Gene ID:1029)によってコードされています。p14ARFは腫瘍抑制因子として働き、細胞増殖の重要な制御因子です。ヒトのがんでは高頻度で不活化されていることが示されています。MDM2に結合して核小体に取り込むことで、MDM2の核-細胞質間の往来を阻害します。これによりMDM2によるp53の分解を阻害し、MDM2の発がん作用を阻害します。また、p53依存性の転写活性化およびアポトーシスを増強します。また、サイクリンB1/CDC2複合体の活性化を阻害することにより、G2停止およびアポトーシスを誘導します。p14ARFはp120(E4F)およびp53と三量複合体を形成し、p14ARFが誘導するG2細胞サイクル停止をp53依存的に増強します。p14ARFはE2F1およびMYCにも結合し、MYC転写抑制に影響を及ぼすことなく両者の転写活性化因子活性を阻害します。ヒトp14ARFは、HDM2 E3ユビキチンリガーゼまたはリジンユビキチン化とは独立して、メラノーマ抗原A11(MAGE-A11)のプロテアソームによる分解を促進することが示されています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参照:Minges, JT et al. (2015). J. Biol. Chem. 290, 25174-25187. Rizos, H., et al. (2003). J. Biol. Chem. 278, 4981-4989)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ZRB1581-25UL:
ZRB1581-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)