Merck
すべての画像(9)
主要文書
安全性情報
ZRB1624
Sigma-Aldrich
抗ヒストンH2B抗体 クローン4O11 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
H2B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
IHC (p)
WB
affinity binding assay
クローン:
4O11, monoclonal
recombinant monoclonal
化学種の反応性:
human, rat, monkey, mouse
citations:
テクニック:
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4O11, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 13.91 kDa
observed mol wt ~16 kDa
化学種の反応性
human, rat, monkey, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... H2BC1(255626)
mouse ... H2Bc1(319177)
rat ... H2Bc1(24829)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン4O11は、ヒストンH2Bを特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端領域に由来する9個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒトヒストンH2BのC末端領域の9個のアミノ酸に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、K562、Cos-7、NIH3T3、およびHeLa細胞の酸抽出液中のヒストンH2Bを検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:1,000で使用、ヒト大脳組織切片のヒストンH2Bを検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:この抗体は、H2Bペプチドと結合し、KD値は3.4 x 10^(-6)でした。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗H2B クローン4O11 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1624)は、H2Bを特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、アフィニティ結合アッセイ、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
ヒストンH2B(UniProt:Q8N257、別名:H2B、H2B12)は、ヒトHIST3H2BB遺伝子(Gene ID:128312)でコードされています。ヒストンは、真核生物のクロマチンのヌクレオソーム構造の主体となる塩基性核タンパク質です。4種類のコアヒストン(H2A、H2B、H3、H4)各2分子が八量体を形成し、その周りをDNAがヌクレオソームと称する反復単位となって巻き付いているため、DNAを鋳型として必要とする細胞機構にDNAは近寄ることができません。ヒストンは、転写調節、DNA修復、DNA複製、染色体安定性において中心的な役割を果たしています。DNAアクセシビリティは、ヒストンコードとも呼ばれるヒストンの翻訳後修飾とヌクレオソーム再構築の複雑な組み合わせによって制御されています。ヒストンH2Bは、真核細胞のクロマチン構造に関わる主要なヒストンタンパク質の一つです。H2Bは、中心的な球状ドメインと長いN末端尾部を特徴とし、′ひも構造に付着したビーズ状′のヌクレオソーム構造に関わっています。ヒストンH2Bは、MSL1/MSL2二量体によってリジン35がモノユビキチン化される可能性があります。このユビキチン化は、HOXA9やMEIS1遺伝子座などの特定遺伝子座でのヒストンH3リジン4(H3K4me)およびリジン79(H3K79me)のメチル化や転写活性化に不可欠であると報告されています。同様に、RNF20/40複合体によるリジン121(H2BK120Ub)のモノユビキチン化は、エピジェネティックな転写活性化に特異的な標識となり、ヒストンH3のリジン4、リジン79のメチル化の必要条件です。ヒストンH2Bは、ストレスに応答してAMPKによりセリン37がリン酸化され、転写を促進します。アポトーシスおよびDNA二重鎖切断の際に、STK4/MST1によってヒストンH2Bのセリン15がリン酸化され、アポトーシスを起こしたクロマチンの濃縮を促します。 メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ZRB1624-25UL:
ZRB1624-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)