Merck
11813-U
Supelco
GCパック(コート処理)
phase 3% SP®-1500, matrix 80/120 Carbopack B support, bottle of 15 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
SB.54
包装
bottle of 15 g
品質水準
パラメーター
60-230 temp. range
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
Matrix
80/120 Carbopack B support
マトリックス活性基
3% SP®-1500 phase
カラムタイプ
packed GC
適合性
for analyte group industrial solvents
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The choice of coating material is based on the stationary phase of the GC. SP 1500 on carbopack B packing is basically graphitized carbon that has a nominal surface area of 100 m2/g modified with small amounts of petrolatum and polyethylene glycol compound.
独自のカラムに充填しようとするお客様がそのまま使用可能なコーティング済みのパッキングです。
法的情報
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
11813-BULK-U:
11813-U:4548173927831
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Modern Practice of Gas Chromatography.
Grob RL and Barry EF.
Science, 23-24 (2007)
Multiple purge technique for determining organic pollutants in groundwater.
R P Kozloski et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 29(1), 1-6 (1982-07-01)
Analytical Measurements in Aquatic Environments.
Namiesnik J and Szefer P..
Science, 73-73 (2009)
S Møller et al.
Applied and environmental microbiology, 62(12), 4632-4640 (1996-12-01)
As a representative member of the toluene-degrading population in a biofilter for waste gas treatment, Pseudomonas putida was investigated with a 16S rRNA targeting probe. The three-dimensional distribution of P. putida was visualized in the biofilm matrix by scanning confocal