安全性情報
18208
Supelco
Heavy metal mix according to USP <561> articles of botanical origin
(in 12% nitric acid), TraceCERT®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
according to USP
製品種目
TraceCERT®
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
As, 20 mg/L
Cd, 5 mg/L
Hg, 10 mg/L
Pb, 50 mg/L
濃度
(in 12% nitric acid)
テクニック
ICP: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cannabis testing
フォーマット
multi-component solution
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
18208-BULK:
18208-100ML:
18208-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.