安全性情報
20044
Supelco
ORBO 353 HBr/ 石炭 (20/40), 100/50 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 25 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131900
物質
W,W,W separators
品質水準
認証
NIOSH 1614
OSHA 50,97
製品種目
ORBO
組成
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
包装
pkg of 25 ea
メーカー/製品名
ORBO 353
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × L
6 mm × 75 mm
マトリックス
HBr on petroleum charcoal
粒径
20-40 mesh
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
詳細
  • 石油炭(20/40)上に担持したORBO 353 HBrを使用する100/50 mg 溶液脱着チューブは、ガス及び蒸気のサンプリング用に設計されています。
  • このチューブにはグラスウール又は泡の層で分離した2つ吸着ベッドから構成されており、どちらのベッドにも同一の選択性吸着材が充填してあります。
  • 二重層(2ベッド)構造を持つことから、サンプルが一方の層を破過したとしても、バックアップ層(より小さい)によって捕捉されます。
法的情報
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
20044:4548173319629
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)