物質
GFF,F,F separators
silica gel
品質水準
認証
NIOSH 2011,7903
OSHA ID-165SG,ID-174SG
製品種目
ORBO™
組成
Bed A, 400 mg
Bed B, 200 mg
包装
pkg of 50 ea
メーカー/製品名
ORBO™ 53
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × L
7 mm × 100 mm
Matrix
Activated silica gel (specially cleaned)
粒径
20-40 mesh
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
20265:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
空気のモニタリングによって環境中、工場内または室内の空気汚染物質の濃度を測定し、健康機関と規制機関が確立した基準と比較して空気の清浄度を評価します。
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Chromatograms
application for air monitoring, application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)