物質
W,W,W separators
品質水準
認証
NIOSH 2016 (Appendix B)
製品種目
ORBO™
組成
Bed A, 300 mg
Bed B, 150 mg
包装
pkg of 20 ea
メーカー/製品名
ORBO™ 555
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × L
6 mm × 105 mm
Matrix
2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) on High Purity Silica Gel
粒径
20-40 mesh
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
保管温度
2-8°C
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
54020-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
空気のモニタリングによって環境中、工場内または室内の空気汚染物質の濃度を測定し、健康機関と規制機関が確立した基準と比較して空気の清浄度を評価します。
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.