安全性情報
20053
Supelco
ORBO 615 Amberlite XAD®-7 (15/50), 60/30 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131900
物質
W,W,W separators
品質水準
製品種目
Amberlite
ORBO
組成
Bed A, 60 mg
Bed B, 30 mg
包装
pkg of 50 ea
メーカー/製品名
ORBO 615
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × L
6 mm × 75 mm
マトリックス
XAD-7
粒径
15-50 mesh
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
詳細
  • ORBO 615 Amberlite XAD®-7 (15/50), 60/30 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
  • It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
  • Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
20053:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)