安全性情報
20080-U
Supelco
Purge/Trap K
Vocarb® 3000, for use with Encon
別名:
VOCARB purge trap (Encon)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
NB.21
製品名
パージ/トラップK Vocarb® 3000, for use with Encon
メーカー/製品名
Purge Trap K
品質水準
アプリケーション
environmental
適合性
for use with Encon
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Purge/Traps K Vocarb® 3000 (for use with Encon) efficiently trap analytes in US EPA Methods 502.2 and 524.
法的情報
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
20080-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)