安全性情報
24940-U
Supelco
Purge/Trap K
Vocarb® 3000, for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
別名:
パージ・トラップK, O.I. Analytical社 4560型用
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
NB.21
product name
パージ/トラップK Vocarb® 3000, for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
認証
suitable for EPA 601
品質水準
アプリケーション
environmental
適合性
for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Purge/Traps K Vocarb® 3000 (configured for OI Analytical Eclipse 4660, 4560) are used to trap the analytes efficiently in US EPA Methods 502.2 and 524.
法的情報
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
24940-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GC