Merck
20405
Supelco
GR-2 Septa
diam. 9.5 mm ( 3/8 in.), pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
包装
pkg of 100 ea
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
直径
9.5 mm ( 3/8 in.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
GR-2 silicon rubber septa maybe fitted to make a gas-tight seal between the glass opening and the steel gas fitting.
この安価な灰色のシリコーンゴム製セプタムは、日常の等温用途に設計されています。50°C~200°Cの入口温度で使用します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
H2 production from marine and freshwater species of green algae during sulfur deprivation and considerations for bioreactor design.
Kari S.
International Journal of Hydrogen Energy, 33 (2), 511-521 (2008)