Merck
HAM75807
Hamilton® GC septa
PTFE/silicone (high temp), pack of 12 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.35
物質
PTFE/silicone (high temp)
yellow septa
包装
pack of 12 ea
パラメーター
212 °C max. temp.
直径×厚み
11.0 mm × 3.18 mm
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)