Merck
20608
Supelco
Thermogreen® LB-2 セプタム、プラグ
Shimadzu plug, pkg of 10 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
サイズ
(plug type)
包装
pkg of 10 ea
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
直径× L
~6 mm × 9 mm
適合性
for use with Shimadzu all
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
セプタムは、注射器注入システムの非常に重要な構成品です。それらは通常、シリコンゴム、ネオプレンやフルオロエラストマーなどの弾性の自己シール材料から製造されています。システムから漏出させずにサンプルを首尾良く導入するのに適しています。不適切なセプタムは、キャピラリー注入口の高温条件下で分解し、クロマトグラムのベースラインを乱すうえにゴーストピークを引き起こします。
プラグ隔壁を必要とするShimadzu GC向け。
アプリケーション
Thermogreen® LB-2セプタムは以下のアプリケーションに適しています:
  • GC-MSによる分析時に、バイアル由来の固相微量抽出(SPME)繊維からの抽出または分析物の損失を最小限に抑えるため。
  • GC機器では、耐熱性セプタムを使用して、キャリアガスの漏れ、外部ピークおよびフタル酸悪汚染を防止します。
  • GC機器を用いる際は、耐熱性セプタムと厚い針プロテクターを使用して、マイクロシリンジによる不可逆的な損傷を防止します。
  • また、ガスクロマトグラフの流入液サンプリングポートでも使用されます。
法的情報
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Elefteria Psillakis et al.
Chemosphere, 54(7), 849-857 (2003-11-26)
The sonochemical degradation of aqueous solutions containing low concentrations of six phthalate esters at an ultrasonic frequency of 80 kHz has been investigated. Ultrasonic treatment was found capable of removing the four higher molecular mass phthalates (di-n-butyl phthalate, butylbenzyl phthalate
Solid-phase microextraction (SPME) for rapid field sampling and analysis by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Hook, Gary L., et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 21, 534-543 (2002)
Elefteria Psillakis et al.
Journal of chromatography. A, 999(1-2), 145-153 (2003-07-30)
A simple and efficient liquid-phase microextraction (LPME) technique using a hollow-fibre membrane, in conjunction with gas chromatography-mass spectrometry has been developed for the extraction and analysis of six phthalate esters in water samples. Parameters such as extraction solvent, agitation of
R.L. Grob, M.A. Kaiser
Environmental Problem Solving Using Gas and Liquid Chromatography, 166-166 (2000)
Robert L. Grob, PhD, Eugene F. Barry, PhD
Modern Practice of Gas Chromatography, 471-472 (2004)