Merck
22274
Valco® Precision Samplingシリンジ、シリーズA-2
volume 2000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
別名:
シリンジ, PS-A-2, 2 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
詳細
Series A-2
特徴
removable needle Series A2
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
VICI 050034
ニードルL × 外径 × 内径
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
容量
2000 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Series A-2 - Removable Needle: An economically priced general purpose syringe, it is leak-tight to 250 psi for both gas and liquids.
  • Push-button valve - allows instantaneous injection
  • Smaller volumes - great for small volatile samples
法的情報
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)