Merck
22350-U
Chart Paper for Recorder
chart type, blank roll
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.54
特徴
chart type blank roll
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Agilent/HP 5181-1219 (OEM)
適合性
for use with Agilent/HP 3394, 3395, or 3396
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Analog signal from the chromatograph may be connected to a recorder with chart paper speed of 5 min/in. during an analysis to measure Glutethimide concentrations in the serum and cerebrospinal fluid (CSF) using gas chromatography.
その他情報
メーカのチャート番号 5181-1219の同等品です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
A.V.Bakshi U.A.Bakshi
Electronic Measurements & Instrumentation (2008)
Comparison of glutethimide concentration in the serum and cerebrospinal fluid of humans in drug overdose.
M Gold et al.
Clinical chemistry, 19(10), 1158-1161 (1973-10-01)
John Kenkel
Analytical Chemistry for Technicians , 366-366 (1994)