Merck
22375
Chart Paper for Recorder
Blank for Spectra Physics 4270, 4290 and Varian Vista 401/402, box of 25
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
14111500
包装
box of 25
W × L
9.3 in. × 170 ft
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Analog signal from the chromatograph may be connected to a recorder with chart paper speed of 5 min/in. during an analysis to measure Glutethimide concentrations in the serum and cerebrospinal fluid (CSF) using gas chromatography.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Comparison of glutethimide concentration in the serum and cerebrospinal fluid of humans in drug overdose.
M Gold et al.
Clinical chemistry, 19(10), 1158-1161 (1973-10-01)
A.V.Bakshi U.A.Bakshi
Electronic Measurements & Instrumentation (2008)
John Kenkel
Analytical Chemistry for Technicians , 366-366 (1994)