Merck
22410-U
Sigma-Aldrich
Imp® tubing cutter
for use with 1/8 in. to 5/8 in. (4 to 15mm) O.D. tubing, pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122406
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Imp
チューブカッターL × W × D
1 11/16 in. × 1 5/16 in. × 7/8 in.
適合性
for use with 1/8" to 5/8" (4 to 15mm O.D. tubing)
関連するカテゴリー
詳細
Tool for cutting metal tubing.
法的情報
Imp is a registered trademark of Stride Tool, Inc.
同等製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)