Merck
Z146277
Scienceware® plastic-tubing cutter
jaw closes automatically when not in use
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122406
NACRES:
NB.35
メーカー/製品名
Bel-Art
詳細
Cuts tubing of 1/16 to 3/4 in. O.D.
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1