Merck
22816
Porter 低流速圧力レギュレータ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
詳細
極めて低い流量で圧力を正確に調整します。出口圧力は、流量に関係なく0.3 psiを超えて減少しません。
仕様
  • 制御範囲: 0~100 psig (0~7.0 kg/cm2)
  • 最大動作圧: 250 psig (17.6 kg/cm2)
  • 必要な圧力降下: >10 psi (0.7 kg/cm2)
  • 制御精度:0.3 psi未満の減少
  • 構造:アルミニウム製のボディーとボンネット、ステンレス鋼製のダイヤフラムとフィルター、Buna-N Oリング、Vitonバルブシート
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Wojciech Krzeptowski et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 10(1) (2021-01-16)
G-quadruplexes (G4) are stacked nucleic acid structures that are stabilized by heme. In cells, they affect DNA replication and gene transcription. They are unwound by several helicases but the composition of the repair complex and its heme sensitivity are unclear.