Merck
23094-U
Supelco
1/4インチBrass Swagelok®およびPTFEフェルールエンドフィッティングアセンブリ、熱脱着チューブ用に洗浄済み
greener alternative
for use with 1/4 in. (6.35 mm) Thermal Desorption Tube, pk of 20 ea
別名:
事前洗浄済み Brass Swagelok および PTFE フェルールアセンブリ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
物質
brass (precleaned and assembled)
品質水準
製品種目
Swagelok®
包装
pk of 20 ea
メーカー/製品名
Swagelok® B-400-C
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
active air sampling: suitable
フィッティング
1/4 in. Swagelok
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for use with 1/4 in. (6.35 mm) Thermal Desorption Tube
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
アセンブリーは、前もって洗浄したそのまま使用可能な1/4インチの黄銅製フェルール®と1/4インチのPTFE製フェルール(いずれもSwagelok製)を含んでいます。このアセンブリーは、未調整のガラスとステンレス鋼製熱脱離チューブを購入して実験室で調整するお客様に最適です。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。加熱脱離チューブは少なくとも50~100回再利用が可能で、輸送用バイアル、キャップ、ピペットチップなどの付属品の使用量が削減されるため、「廃棄物の発生抑制」と合致します。また、これらのチューブは、関心のあるVOCの抽出のためのCS2のような毒性溶媒の使用を排除するため、「安全性の高い溶媒と補助剤」の原則とも合致します。詳細はこちらをクリックしてください。
法的情報
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3