Merck
23302-U
Supelco
SPB®-1キャピラリーGCカラム
L × I.D. 60 m × 0.75 mm, df 1.00 μm
別名:
F.S. Cap. SPB-1、60m、0.75mm、1.0μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
物質
fused silica
品質水準
認証
meets requirements for USP G1, G2, and G9
パラメーター
-60-300 °C temperature (isothermal)
-60-320 °C temperature (programmed)
β値
188
df
1.00 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
60 m × 0.75 mm
マトリックス活性基
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
カラムタイプ
capillary non-polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:多くの場合、このカラムは非極性カラムを必要とする従来の一般的な用途に使用されます。検体は主に沸点で分離されます。
USPコード:このカラムは、USP G1、G2、およびG9の要件を満たしています。
:
  • 結合済み
  • ポリ(ジメチルシロキサン)
温度限界:
  • ≤内径0.32 mm、<2 μm:-60°C~320°C(等温またはプログラム温度)
  • ≤内径0.32 mm、≥2 μm:-60°C~300°C(等温またはプログラム温度)
  • 内径≥0.53 mm、<2 μm:-60°C~300°C(等温)または320°C(プログラム温度)
  • 内径≥0.53 mm、≥2 μm:-60°C~260°C(等温)または280°C(プログラム温度)
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L J Krutz et al.
Journal of chromatography. A, 999(1-2), 103-121 (2003-07-30)
Liquid-liquid extraction or solid-phase extraction followed by gas chromatography (GC) or high-performance liquid chromatography are traditional herbicide residue determination methods for environmental samples. Solid-phase microextraction (SPME) is a solventless, fast, and sensitive alternative herbicide residue extraction method that can be