物質
fused silica
品質水準
認証
meets requirements for USP G1, G2, and G9
パラメーター
-60-300 °C temperature (isothermal)
-60-320 °C temperature (programmed)
β値
88
df
1.50 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.53 mm
マトリックス活性基
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
カラムタイプ
capillary non-polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キャピラリーGCカラムは中空カラムとしても知られています。キャリアガスは中央の開口部を通過し、カラム全体の長さの制限を受けません。
用途:多くの場合、このカラムは非極性カラムを必要とする従来の一般的な用途に使用されます。検体は主に沸点で分離されます。
USPコード:このカラムは、USP G1、G2、およびG9の要件を満たしています。
相:
USPコード:このカラムは、USP G1、G2、およびG9の要件を満たしています。
相:
- 結合済み
- ポリ(ジメチルシロキサン)
- ≤内径0.32 mm、<2 μm:-60°C~320°C(等温またはプログラム温度)
- ≤内径0.32 mm、≥2 μm:-60°C~300°C(等温またはプログラム温度)
- 内径≥0.53 mm、<2 μm:-60°C~300°C(等温)または320°C(プログラム温度)
- 内径≥0.53 mm、≥2 μm:-60°C~260°C(等温)または280°C(プログラム温度)
アプリケーション
SPB®-1キャピラリーGCカラムは、ケミルミネセンス検出を用いる極性であり塩基性である窒素化合物の種分化に(定量的に)使用されました。
その他情報
法的情報
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
International journal of biological macromolecules, 115, 1026-1032 (2018-05-05)
Superoxide dismutase (SOD; EC 1.15.1.1) is an enzyme that scavenges free radicals and increases the longevity. In this study, a thermostable superoxide dismutase (SOD) from Bacillus licheniformis SPB-13, from Himalayan region was purified to homogeneity using ion exchange chromatography (DEAE-Sepharose).
Speciation of nitrogen compounds in gasoline and diesel range process streams by capillary column gas chromatography with chemiluminescence detection.
Journal of Chromatographic Science, 35 (3), 97-104 (1997)
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)