Merck
25341-U
Supelco
SPB®-1キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 3.00 μm
別名:
GC カラム、SPB-1、ポリ(ジメチルシロキサン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
物質
fused silica
品質水準
認証
meets requirements for USP G1, G2, and G9
パラメーター
-60-260 °C temperature (isothermal)
-60-280 °C temperature (programmed)
β値
44
df
3.00 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.53 mm
マトリックス活性基
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
カラムタイプ
capillary non-polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キャピラリーGCカラムは中空カラムとしても知られています。キャリアガスは中央の開口部を通過し、カラム全体の長さの制限を受けません。
用途:多くの場合、このカラムは非極性カラムを必要とする従来の一般的な用途に使用されます。検体は主に沸点で分離されます。
USPコード:このカラムは、USP G1、G2、およびG9の要件を満たしています。
:
  • 結合済み
  • ポリ(ジメチルシロキサン)
温度限界:
  • ≤内径0.32 mm、<2 μm:-60°C~320°C(等温またはプログラム温度)
  • ≤内径0.32 mm、≥2 μm:-60°C~300°C(等温またはプログラム温度)
  • 内径≥0.53 mm、<2 μm:-60°C~300°C(等温)または320°C(プログラム温度)
  • 内径≥0.53 mm、≥2 μm:-60°C~260°C(等温)または280°C(プログラム温度)
アプリケーション
SPB®-1キャピラリーGCカラムは、化学発光検出により、極性があり、やや塩基性の窒素化合物のスペシエーションに(定量的に)使用できます。
法的情報
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Buratti et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 723(1-2), 95-104 (1999-03-18)
Methylhippuric acid isomers (MHAs), urinary metabolites of xylenes, were determined, after clean-up by C18-SPE and esterification with hexafluoroisopropanol and diisopropylcarbodiimide, by GC with ECD detection, on an SPB-35 capillary column (30 m, 0.32 mm I.D., 0.25 microm film thickness, beta
Joseph Findley et al.
The West Virginia medical journal, 111(3), 22-28 (2015-06-09)
Currently ACOG recommends that a mid-term screening strategy may be considered to identify short cervix in low risk populations in an effort to prevent preterm birth. Vaginal progesterone is recommended for women with a cervical length ≤20 mm. Cerclage is
Luisa A Wetta et al.
American journal of perinatology, 31(6), 541-546 (2013-09-12)
The objective of this study is to evaluate whether midtrimester maternal vitamin D is associated with preeclampsia < 37 weeks or spontaneous preterm birth (SPTB) < 35 weeks. Nested case-control comprising two case subsets: (1) 100 women with preeclampsia < 37 weeks and (2) 100 women
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)
Speciation of nitrogen compounds in gasoline and diesel range process streams by capillary column gas chromatography with chemiluminescence detection.
Birbal C
Journal of Chromatographic Science, 35 (3), 97-104 (1997)