安全性情報
24023AST
Supelco
Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSP Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
L × 内径:
15 cm × 4.6 mm
粒径:
5 μm
マトリックス活性基:
cyclodextrin, beta- phase
ポアサイズ:
100 Å
Matrix:
silica particle platform
fully porous particle
製品名
Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSPキラルHPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
製品種目
Astec®
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Astec®
パラメーター
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
Matrix
silica particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
cyclodextrin, beta- phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
使用pH
3.5-7
分離法
chiral
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
新しい化学的性質をもつ製品を設計するときの目標は、CYCLOBOND I 2000 RSPと同等か、これを上回る選択性をもちながら、非常に安定で再現性が高く、保持時間が短い固定相を作成することでした。CYCLOBOND I 2000 HP-RSPはこの目標をみごとに実現し、水素結合能を高めたことによって分離を行い、キラルスクリーニングを行う場合に幅広い選択性を発揮します。塩基性化合物と中性化合物の分離に非常に役に立ちます。
  • 結合相:(R,S)-ヒドロキシプロピル修飾β-シクロデキストリン(高性能)
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Assessment of the complexation degree of camptothecin derivatives and cyclodextrins using spectroscopic and separative methodologies
Foulon, C., et al.
Tetrahedron Asymmetry, 20 (21), 2482-2489 (2009)
Reprint of: Enantiomeric separation of functionalized ethano-bridged Troger bases using macrocyclic cyclofructan and cyclodextrin chiral selectors in high-performance liquid chromatography and capillary electrophoresis with application of principal component analysis
Weatherly, Choyce A., et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 968, 40-48 (2014)
Roland Török et al.
Journal of chromatography. A, 1098(1-2), 75-81 (2005-11-30)
Direct high-performance liquid chromatographic methods were developed for the enantioseparation of (R,S)-bicalutamide (1) and its analogs (+/-)-3-chloro-N-(4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-hydroxy-2-methylpropanamide (2), (+/-)-N-(4-cyano-3-(trifluoro-methyl)phenyl)-2-methyloxirane-2-carboxamide (3), (+/-)-4-fluorophenylsulfonyl-2-hydroxy-2-methylpropionic acid (4) and (+/-)-3-hydroxy-N-(4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-hydroxy-2-methylpropanamide (5). The methods involved the use of a cellulose-based Chiralcel OD-H, macrocyclic glycopeptide-based Chirobiotic T
Xinxin Han et al.
Journal of chromatography. A, 1063(1-2), 111-120 (2005-02-11)
The enantiomeric separation of a set of 30 new chiral furan derivatives has been achieved on native and derivatized beta-cyclodextrin stationary phases using high performance liquid chromatography (HPLC). The hydroxypropyl-beta-cyclodextrin (Cyclobond RSP), the 2,3-dimethyl-beta-cyclodextrin (Cyclobond DM), and the acetyl-beta-cyclodextrin (Cyclobond
関連コンテンツ
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.