Merck
24048
Supelco
SPB®-5キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32119290
物質
fused silica
品質水準
認証
meets requirements for USP G27 and G36
パラメーター
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
320
df
0.25 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.32 mm
マトリックス活性基
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
カラムタイプ
capillary non-polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:この非極性汎用カラムは、特に芳香族化合物に対する選択性がわずかに増加した沸点溶出順序を有しています。
USPコード:このカラムは、USP G27およびG36の要件を満たしています。
:
  • 結合済み
  • ポリ(5%ジフェニル/95%ジメチルシロキサン)
温度限界:
  • ≤内径0.32 mm、<2 μm:-60°C~320°C(等温またはプログラム温度)
  • 内径≤0.32 mm、≥2 μm:-60°C~300°C(等温またはプログラム温度)
  • 内径≥0.53 mm、<2 μm:-60°C~300°C(等温)または320°C(プログラム温度)
  • 内径≥0.53 mm、≥2 μm:-60°C~260°C(等温)または280°C(プログラム温度)
アプリケーション
SPB ®-5 キャピラリーGCカラムは、ケミルミネセンス検出を用いる極性で本来やや塩基性である窒素化合物の種分化に(定量的に)使用されました。電子捕獲ガスクロマトグラフィーにより穀物中のニバレノールおよびデオキシニバレノールを定量するための固定相として使用される場合もあります。さらに、ステロールを測定するためのキャピラリーカラムガスクロマトグラフィーの固定相としての使用に応用できる場合もあります。
法的情報
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
24048:
24048-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P M Scott et al.
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 69(5), 889-893 (1986-09-01)
Nivalenol (NIV) is an important Fusarium mycotoxin shown to occur naturally in grains from several countries. Extraction and cleanup procedures previously described for trichothecene analysis have been modified to give good recoveries of NIV from cereal products. The extraction solvent
Determination of sterols by capillary column gas chromatography. Differentiation among different types of olive oil: virgin, refined, and solvent-extracted.
Jimenez O and Gonzalez ADV.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 73 (12), 1685-1689 (1996)
J Corwin et al.
Cancer, 43(3), 1007-1013 (1979-03-01)
Solitary plasmacytoma of bone (SPB) and extramedullary plasmacytoma (EMPC) are unusual solitary tumors of plasma cell origin. The clinical differences between these tumors and multiple myeloma are the subject of continued study. This review examines the radiotherapy experience at M.
Determination of nivalenol and deoxynivalenol in cereals by electron-capture gas chromatography.
Scott PM
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 69 (5), 889-893 (1985)
V Gajdůsková et al.
Veterinarni medicina, 37(8), 471-478 (1992-08-01)
Occurrence of individual polychlorinated biphenyl (PCB) congeners in the environment, foodstuffs and other biological materials was assessed. Analysis of specific PCB congeners (28, 52, 101, 138, 153, 180), occurring in animal raw materials and foodstuffs most frequently, has been implemented.