Merck
27032
Supelco
バイアル、スクリュートップ、褐色ガラス(キャップは付属しません)
volume 4 mL, amber glass vial, thread for 13-425, pkg of 1000 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
amber glass vial
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 1000 ea
外径 × H × 内径
15 mm × 45 mm × 8 mm
容量
4 mL
フィッティング
thread for 13-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Gu-Choul Shin et al.
Nature communications, 10(1), 3185-3185 (2019-07-20)
Unfolded protein response (UPR) is an adaptive mechanism that aims at restoring ER homeostasis under severe environmental stress. Malignant cells are resistant to environmental stress, which is largely due to an activated UPR. However, the molecular mechanisms by which different