物質
amber glass vial (with marking spot)
詳細
marking spot
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
15 mm × 45 mm × 8 mm
容量
4 mL
フィッティング
thread for 13-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Amber glass vials (volume 4 mL, with marking spot) are useful in preventing the sensitive analyte under investigation from exposure to UV light. Screw top vials are used on many autosamplers with a standard opening of 8 mm. The threads on the standard vials are 13-425.
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック