Merck
27346
Supelco
バイアル、洗浄・組立済み, ラベル100枚
volume 7 mL, amber glass vial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
PTFE septum face
PTFE/silicone septa (thickness: 0.060")
amber glass vial
black polypropylene cap
silicone septum body
特徴
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
precleaned
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
17 mm × 60 mm × 9.5 mm
容量
7 mL
フィッティング
thread for 15-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
各バイアルは、US EPAプロトコルBに従って洗浄されます:
洗浄手順は以下のとおりです:
1.ラボグレードの非リン酸洗剤を用いて熱水で容器を洗浄します。
2.大量の水道水を用いて3回すすいで、洗剤を除去します。
3.ASTM Type Iの有機物除去水で3回すすぎます。
4.容器を乾燥機で乾燥させます。
5.容器を、密閉された汚染物質のない環境内で室温になるまで冷まします。
6.容器にキャップを取り付けます。
洗浄後、これらのバイアルを以下の材料と共に組み立てます:Type 1ホウケイ酸ガラス、PTFE/シリコーンセプタム、ポリプロピレンキャップ。バイアルは、透明ガラス製のものと褐色ガラス製のものがあります。すべてのバイアルは、オープントップキャップとPTFE/シリコーンセプタム付きで包装されています。
バイアルのパッケージは、バイアルをできる限り清潔な状態でお届けできるように、洗浄後、シュリンクラップ包装しています。
2-22mLバイアルには、適合証明書と100枚ラベル入りパッケージが同梱されています。
アプリケーション
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
その他情報
2~22 mlのビンには適合証明書とラベル100枚が付属します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)