Merck
28159-U
Supelco
Omega Battery Charger
AC/DC input 120 V / 240 V AC, units charged: 5
別名:
Five Unit Omega Charger/Adapter for Q-MAX Air Sampling Pumps, 110/220VAC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
テクニック
active air sampling: suitable
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for use with Escort Elf Air Sampling Pump
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)