Merck
2877605-U
Supelco
インレットライナー、スプリット/スプリットレス型、直線 FocusLinerデザイン(ウール充填)
pkg of 5 ea
別名:
GC accessory, glass wool, inlet liner
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115719
NACRES:
SB.54
特徴
Split/Splitless
包装
pkg of 5 ea
L × 外径 × 内径
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
適合性
configured for Shimadzu 2010
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キャピラリー注入ポート用の不活性化(シラン化)されたガラス製入口の裏張り。
  • Shimadzu(GC-2010)に適合します。
アプリケーション
  • Split/Splitless Inlets in Gas Chromatography: What′s Up with All Those Different Glass Inlet Liners: This article reviews the various configurations of glass inlet liners used in split and splitless inlets for gas chromatography, focusing on their impact on sample introduction and analysis efficiency. The use of Straight FocusLiner Design (wool packed) inlets is highlighted for their ability to improve vaporization and reduce sample loss, making them essential in method development for accurate analytical results (Snow, 2022).
法的情報
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)