Merck
29417-U
Supelco
認証済みスナップリングバイアル、12 × 32 mm、内径6.0 mm
volume 2 mL, clear glass vial, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
clear glass vial
詳細
Snap top/crimp top
特徴
closure type snap ring vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 11 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
その他情報
バイアルの内径はメーカーによって異なります。次の部品番号のインサートが、この広口バイアルに適合します。
  • 29435-U PK100、認定済み200μLガラスインサート、マンドレル精密ポイント、6 X 29mm、底部ばね付き
  • 29436-U PK100、認定済み250μLガラスインサート、円錐形底部、6 x 31 mm
  • 29437-U PK100、認定済み300μLガラスインサート、円錐形底部、6 x 30 mm
  • 29441-U PK100、認定済み350μLガラスインサート、平坦底部、6 x 31 mm
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)