Merck
29434-U
Supelco
認証済みバイアル、8 × 40 mm(キャップ付属)
volume 1 mL, amber glass vial, clear polyethylene cap
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
amber glass vial
clear polyethylene cap
特徴
closure type polyethylene cap (starburst interior)
包装
pkg of 250 ea
外径 × H × 内径
8 mm × 40 mm × 6 mm
容量
1 mL
フィッティング
plug for 8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)