Merck
33317-U
Supelco
Block #2
number of holes 12
, for use with 16 mm tubes and 0.1 to 2.0 mL reaction vessels
別名:
Heater block
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
NB.77
L × W × H
3.75 in. × 2.9 in. × 2.0 in.
穴径× D
17 mm × 24 mm
適合性
for use with 16 mm tubes and 0.1 to 2.0 mL reaction vessels
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Useful with Supelco 0.1-2 mL reaction vessels.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)