Merck
43075
Supelco
Tetra-O-methylscutellarein
analytical standard
別名:
4′,5,6,7-Tetramethoxyflavone, 5,6,7-Trimethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Scutellarein tetramethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H18O6
CAS番号:
分子量:
342.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1C2=C(OC)C(OC)=C(OC)C=C2OC(C3=CC=C(OC)C=C3)=C1
InChI
1S/C19H18O6/c1-21-12-7-5-11(6-8-12)14-9-13(20)17-15(25-14)10-16(22-2)18(23-3)19(17)24-4/h5-10H,1-4H3
InChI Key
URSUMOWUGDXZHU-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
43075-VAR:
43075-5MG:
43075-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Adriana Arigò et al.
Journal of chromatography. A, 1649, 462183-462183 (2021-05-27)
In the European Union, cosmetic products are regulated by the Cosmetics Regulation (EC) No. 1223/2009. The Analytical Working Group of the International Fragrance Association (IFRA) suggested that a new sensitive analytical method is needed to determine psoralens in finished cosmetic