Merck
43329
Supelco
2-(4-tert-Butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetamide
reference material
別名:
Oxymetazoline impurity C (PhEur), 2-[4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H21NO2
CAS番号:
分子量:
235.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
APIファミリー
oxymetazoline
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C14H21NO2/c1-8-6-11(14(3,4)5)13(17)9(2)10(8)7-12(15)16/h6,17H,7H2,1-5H3,(H2,15,16)
InChI Key
SZXVVIYVCJXDSD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
43329-BULK:
43329-VAR:
43329-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)