安全性情報
PHR3875
Supelco
Isocitric Acid Trisodium
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5Na3O7
CAS番号:
分子量:
258.07
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
包装
pkg of 100MG
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3875-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)