Merck
442641
Supelco
メタピリレンHCl
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1000 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CN(C)CCN(CC1=CC=CS1)C2=NC=CC=C2.Cl
InChI
1S/C14H19N3S.ClH/c1-16(2)9-10-17(12-13-6-5-11-18-13)14-7-3-4-8-15-14;/h3-8,11H,9-10,12H2,1-2H3;1H
InChI Key
BONORRGKLJBGRV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メタピリレンはH1受容体抗ヒスタミン薬であり、変異原性物質および/または発がん性物質の同定のために実施されたin vitro試験において、ラットに急性高用量投与した後に門脈周囲の肝壊死を引き起こすことが知られています。
アプリケーション
メタピリレンHClは、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)およびガスクロマトグラフィー(GC)技術により動物飼料、ヒトの尿、および廃水中の分析対象物を測定するための分析用標準品として使用される場合があります。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。′さらなるサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
442641:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Methapyrilene hepatotoxicity is associated with increased hepatic glutathione, the formation of glucuronide conjugates, and enterohepatic recirculation.
Ratra GS, et al.
Chemico-Biological Interactions, 129(3), 279-295 (2000)
Trace analysis of the antihistamines methapyrilene hydrochloride, pyrilamine maleate and triprolidine hydrochloride monohydrate in animal feed, human urine and wastewater by high-performance liquid chromatography and gas chromatography with nitrogen-phosphorus detection.
Thompson Jr HC and Holder CL
Journal of Chromatography A, 283(3), 251-264 (1984)
資料
Analysis of 20 pharmaceutical compounds in calf serum using Supel™ Swift HLB SPE cartridge for cleanup and LC-MS determination and another commercially available HLB cartridge for comparison.