certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
ASTM® D5442
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 5 mL
濃度
2 % (w/w) each component in octane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
petroleum
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-30°C
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47107:4548174009703
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック