安全性情報
47213
Supelco
ASTM® D4815 Qualitative Peak ID Mix
(each component at the nominal wt% indicated), analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
グレード
analytical standard
品質水準
認証
ASTM® D4815
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
(each component at the nominal wt% indicated)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
petroleum
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-30°C
関連するカテゴリー
詳細
ASTM® D4815 Qualitative Peak ID Mix is for use in determination of oxygenates (Ethers and Alcohols) in Gasoline by GC.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
Each component at the nominal weight percent listed. Use for determining relative retention times of selected oxygenates.
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
アナライト
詳細
    tert-Amyl methyl ether 7.3 % (w/w)
    Benzene 5 % (w/w)
    1-Butanol 7.3 % (w/w)
    2-Butanol 7.3 % (w/w)
    tert-Butanol 7.3 % (w/w)
    tert-Butyl ethyl ether 4 % (w/w)
    tert-Butyl methyl ether 4 % (w/w)
    Diisopropyl ether 4 % (w/w)
    1,2-Dimethoxyethane 6 % (w/w)
    Ethanol 7.3 % (w/w)
    Methanol 7.3 % (w/w)
    2-Methyl-2-butanol 7.3 % (w/w)
    Methylcyclopentane 4 % (w/w)
    2-Methyl-1-propanol 7.3 % (w/w)
    1-Propanol 7.3 % (w/w)
    2-Propanol 7.3 % (w/w)
    すべて表示 (16)
引火点(°F)
50.0 °F
引火点(℃)
10 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47213:4548173334660
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)