安全性情報
47211
Supelco
ASTM® D4815 Quantitative Calibration Kit
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
グレード
analytical standard
品質水準
認証
ASTM® D4815
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
petroleum
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-30°C
詳細
ASTM® D4815 Quantitative Calibration Kit may be used for the determination of oxygenates (ethers and alcohols) in gasoline by GC. All components used in preparing the standards have been analyzed for purity, water content, and the presence of other method components to 0.01%. Blends have been prepared using precise gravimetric techniques exceeding the requirements of ASTM Method D4815. Corrections are made for common impurities. All calibration blends are provided with a chromatogram and data verifying the purity and identity of the raw materials.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
Each of the following products.
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 47205D4815 Quantitative Calibration Mix 1 (47205)SDS
  • D4815 Quantitative Calibration Mix 2 (47206)
  • 47208D4815 Quantitative Calibration Mix 4 (47208)SDS
  • 47209D4815 Quantitative Calibration Mix 5 (47209)SDS
  • 47212D4815 Valve Timing Mix (47212)SDS
  • 47213D4815 Qualitative ID Mix (47213)SDS
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Blood, Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
-27.4 °F
引火点(℃)
-33 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.