Merck
48622
Supelco
クロロメタン 溶液
200 μg/mL in methanol, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH3Cl
CAS番号:
分子量:
50.49
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
200 μg/mL in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCl
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
InChI Key
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロロメタンは、大気中に存在する最も豊富なハロカーボンの1つであり、そのほとんどは天然物由来です。加熱時または光曝露時に塩素ガスとメタンとの反応により生成されます。
アプリケーション
適切な装置技術に関する更なる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48622-1ML:
48622-VAR:
48622-BULK:
48622:4548173160542
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chloromethane and dichloromethane in the tropical Atlantic Ocean
Kolusu RS, et al.
Atmospheric Environment, 150, 417-424 (2017)
Organic Chemistry (2011)
Barbara Sherwood Lollar et al.
Environmental science & technology, 44(19), 7498-7503 (2010-09-14)
While compound specific isotope analysis (CSIA) has been used extensively to investigate remediation of chlorinated ethenes, to date considerably less information is available on its applicability to chlorinated ethanes. In this study, biodegradation of 1,1,1-trichloroethane (1,1,1-TCA) and 1,1-dichloroethane (1,1-DCA) was
Stéphane Vuilleumier et al.
Journal of bacteriology, 193(18), 5035-5036 (2011-08-27)
Hyphomicrobium sp. strain MC1 is an aerobic methylotroph originally isolated from industrial sewage. This prosthecate bacterium was the first strain reported to grow with chloromethane as the sole carbon and energy source. Its genome, consisting of a single 4.76-Mb chromosome
The global chloromethane cycle: biosynthesis, biodegradation and metabolic role.
D B Harper
Natural product reports, 17(4), 337-348 (2000-10-03)