安全性情報
500976
Supelco
ビニルクロリド 溶液
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
2000 μg/mL in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC=C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
InChI Key
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化ビニルは無色の気体で、ポリ塩化ビニルホモポリマー及びコポリマーの工業生産において単量体として働きます。ステアリン酸ビニル、塩化ビニリデン、トリ及びテトラクロロエチレンの生産にも使用されます。塩酸と、炭化カルシウム由来のアセチレンの反応によって得られます。
本物質は、食品との接触を意図したプラスチックに関するEU規制10/2011のポジティブリストに収載されています。10/2011にリストに収載された化合物に関する利用可能な参考資料はこちらをご覧ください。
塩化ビニルは有機塩化物に属しており、規制の対象となる発がん性化合物です。これはポリ塩化ビニル(PVC)を製造する際にモノマーとして用いられる産業上重要な化学物質であり、食品包装フィルム、レインコート、電気の絶縁、パイプおよびボトル、プラスチック容器などのさまざまなアプリケーションがあります。
アプリケーション
塩化ビニル溶液は、加熱脱着ガスクロマトグラフィー質量分析法(TD-GC−MS)を用いた大気試料中の分析物の定量において、認証された標準物質として使用されています。
適切な計測手法に関するさらに詳しい情報につきましては、本製品′の試験成績書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034 and ISO/IEC 17025に準拠して製造および認定されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて分析試験証明書に記載されています。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup - Solvent
引火点(℃)
11.0 °C - closed cup - Solvent
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
500976:4548173164250
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vinyl chloride: still a cause for concern.
Kielhorn J, et al.
Environmental Health Perspectives, 108(7), 579-588 (2019)
Intrusion of chlorinated hydrocarbons and their degradation products from contaminated soil. Measurement of indoor air quality and biomonitoring by analysis of end-exhaled air
Scheepers JTP, et al.
The Science of the Total Environment, 653, 223-230 (2019)
Intratec Solutions
Vinyl Chloride Production from Ethylene Dichloride - Cost Analysis - VCM E11A (2016)
S H Esmaeili Faraj et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 47(14), 2263-2269 (2012-09-01)
A biofiltration process was used for degradation of vinyl chloride as a hazardous material in the air stream. Three biotrickling filters in series-parallel allowing uniform feed and moisture distribution all over the bed were used. Granular activated carbon mixed with
Jun Yan et al.
Applied and environmental microbiology, 78(18), 6630-6636 (2012-07-10)
Dehalococcoides mccartyi strains conserve energy from reductive dechlorination reactions catalyzed by corrinoid-dependent reductive dehalogenase enzyme systems. Dehalococcoides lacks the ability for de novo corrinoid synthesis, and pure cultures require the addition of cyanocobalamin (vitamin B(12)) for growth. In contrast, Geobacter