安全性情報
48996-U
Supelco
EPA 8151酸性除草剤混合物
in acetone (varied), PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
認証
EPA 8151
製品種目
PESTANAL®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 1 mL
濃度
in acetone (varied)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
詳細
EPA 8151 Herbicide acid mix is useful for identifying and quantifying the chlorinated herbicides on the EPA′s Appendix VIII and Appendix IX lists in solid wastes and groundwater at active hazardous treatment, storage, and disposal sites. The pre-requisite of EPA 8151 method is the use of gas chromatography (GC) with a selective detector or gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) or high performance liquid chromatography (HPLC).
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This product is now available as a certified reference material. Please reference CRM48996.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Acifluorfen 100 μg/mL
    Bentazon 100 μg/mL
    Chloramben 100 μg/mL
    2,4-D 100 μg/mL
    2,4-DB acid 100 μg/mL
    Dalapon 100 μg/mL
    Tetrachloroterephthalic acid
    Dicamba 100 μg/mL
    3,5-Dichlorobenzoic acid 100 μg/mL
    Dichloroprop 100 μg/mL
    Dinoseb 100 μg/mL
    MCPA 10000 μg/mL
    MCPP 10000 μg/mL
    4-Nitrophenol 100 μg/mL
    Pentachlorophenol 100 μg/mL
    Picloram 100 μg/mL
    2,4,5-T 100 μg/mL
    2,4,5-TP 100 μg/mL
    すべて表示 (18)
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
1.4 °F
引火点(℃)
-17.0 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48996-U:4548173304885
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)