Merck
502626
Upchurch Microtight® Tubing Sleeves
I.D. 0.015 in. (380 μm), green
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
物質
green
包装
pkg of 10 ea
内径
0.015 in. (380 μm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Use these PEEK sleeves with all Microtight fittings, to connect capillary tubing. All are 0.025 in. O.D.; normally, choose an I.D. that is 0.002-0.003 in. larger than the O.D. of the capillary tubing. Color-coded.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Microtight is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)