安全性情報
52788-U
Supelco
Discovery® DSC-MCAX SPE Tube
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
物質
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
品質水準
特徴
endcapped
組成
bed wt., 1 g
包装
pk of 30
標識化の程度
8.4% C loading
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
480 m2/g
容量
6 mL
Matrix
silica gel base material (irregulary shaped, acid washed)
マトリックス活性基
C8 (octyl) bonding
sulfonic acid bonding
粒径
50 μm
ポアサイズ
70 Å pore size
キャパシティ
0.06 meq/g capacity
アプリケーション
food and beverages
分離法
mixed mode
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Retention Mechanism: Mixed-Mode Cation Exchange (reversed-phase and cation-exchange)
Sample Matrix Compatibility: Aqueous Solutions (biological fluids, water)
  • Packed bed contains both octyl (C8) & benzene sulfonic acid (SCX) bondings
  • Dual retention mechanism broadens retention for a range of neutral, basic, acidic and zwitterionic compounds
  • Developed for superior selectivity/ sample clean up when isolating basic compounds from biological fluids
  • Greater ion-exchange capacity for isolating polar basic and zwitterionic compounds
  • Can be used to fractionate basic/ zwitterionic compounds from acidic and neutral compounds
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
52788-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)