安全性情報
52737-U
Supelco
Discovery® DSC-WCX SPEチューブ
bed wt. 50 mg, volume 1 mL, pk of 108
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
物質
polypropylene tube
品質水準
製品種目
Discovery®
組成
bed wt., 50 mg
包装
pk of 108
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
480 m2/g
容量
1 mL
Matrix
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
マトリックス活性基
carboxypropyl bonding
粒径
50 μm
ポアサイズ
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
キャパシティ
0.15 meq/g total capacity
アプリケーション
food and beverages
分離法
ion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保持メカニズム:カチオン交換
使用可能なサンプルマトリックス:有機溶媒または水溶液
  • ポリメリック結合、エチレンジアミントリ酢酸固定相(pKa=4.8)
  • 対イオンはNa+です。
  • イオン交換容量は約0.15 meq/gです。
  • pH 6.8以上で負に荷電します。
  • この固定相はpH 2.8以下で中和されるため、強アルカリ性条件でなければ中和されないような強カチオン性化合物を容易に溶出することができます。
  • この吸着剤は通常、強カチオン交換体には不可逆的に吸着される可能性のある強カチオン性(高pKa)化合物の抽出に用いられます。
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>464.0 °F
引火点(℃)
> 240 °C
適用法令
Jan Code
52737-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.