製品名
Ascentis® Express フェニルヘキシル、2.7 μm HPLCカラム, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L11
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
パラメーター
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
10 cm × 2.1 mm
表面積
135 m2/g
不純物
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
phenylhexyl phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
90 Å
pH範囲
2-9
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
アプリケーション
ガードカートリッジ
必要ですが提供されていません
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Although both biphenyl and phenyl-hexyl phases can resolve these compounds, the former exhibits excellent peak shape and substantially less silanol-derived ion exchange activity.
Improve your reversed phase selectivity for polar aromatics and heterocyclic compounds with the Ascentis® Express Phenyl-Hexyl U/HPLC column.
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel™ Swift HLB 96-well plate.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)